Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en PP à 384 puits ShallowWell
GREENER_CHOICE
Applications de faible volume
Marque:  Fisherbrand™ 267463
Code produit. 13575450
  • 839.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Disposent d’une conception à paroi partagée qui augmente le volume des puits
  • Compatibles avec l’automatisation, conformes à la norme ANSI
  • Surface à faible liaison résistante aux produits chimiques
  • Plaques en PP naturel pour le stockage ou les dosages colorimétriques
  • Plaques blanches pour les tests de luminescence, y compris les tests de proximité par scintillation (SPA)
  • Plaques noires pour les tests de fluorescence
  • Puits à fond rond, pour une récupération optimale des échantillons
  • Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
  • Plage de volume utile : 2 à 35 μl/puits
Informations sur la commande
Les couvercles ne sont pas inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ANSI
16 x 24
En PP
384
Rond
Étalon
Blanc
58 μl
Stérile
Stockage ou dosages colorimétriques