Learn More
Fisherbrand™ Microplaques DeepWell 384 puits en PP
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
60 pièces
Description
- Excellentes pour le stockage de DMSO et autres produits chimiques et solvants puissants
- La forme des puits optimise la récupération des échantillons
- Compatibles avec la robotique et l’automatisation
- Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
- Codes-barres disponibles sur demande
- Scellables avec tapis de scellage de puits résistants aux produits chimiques
- Plage de volume utile : 5 à 240 μ l/puits
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Microplaque à 384 puits |
| Matériau | PP |
| Volume (métrique) du puits | 252 000 μl |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Carré |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage de bibliothèques de composés et d’acides nucléiques |