Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Jaune
Lavande
Marron
Or
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear - perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Format | Roll |
| Type de produit | Feuille d’étiquettes à points |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 1 000/rouleau |
| Diamètre (impériale) | 0,37 in |
| Diamètre (métrique) | 9,55 mm |