Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
GREENER_CHOICE
Code produit. 17847221 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Jaune
Lavande
Marron
Or
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17847221
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
  • Labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear - perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage
Spécification
Couleur Rose
Format Roll
Type de produit Feuille d’étiquettes à points
Stérilité Non stérile
Quantité 1 000/rouleau
Diamètre (impériale) 0,37 in
Diamètre (métrique) 9,55 mm