Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en PEHD de 20 ml avec bouchon pour urée
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille de métal / liège
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
Description
S’adapte à tous les compteurs courants
White urea caps; caps packaged separately.
- Provide low background counts and excellent light transmission
- Resist leaking and swelling caused by solvent degradation
- Caps fit GPI 22-400 thread, and are suitable for marking
Informations sur la commande
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Vials with caps attached are shrink-wrapped in five trays of 100 per case. When caps are separate, vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 each. Also available in bulk pack with vials and caps in polybags of 1000 each.
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Plastique |
| Diamètre (impériale) externe | 1,1 in |
| Couleur | White |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | HDPE |
| Volume (métrique) | 20 mL |
| À utiliser avec (application) | Provide low background counts and excellent light transmission, fit all common counters |
| Hauteur (impériale) | 2,4 in |
| Type d’emballage | Bulk |
| Volume (impérial) | 0.67 oz. |
| Afficher plus |