Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en PEHD de 20 ml avec bouchon pour urée
Code produit. 12321599 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille de métal / liège
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
Code produit. 12321599
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
S’adapte à tous les compteurs courants
S’adapte à tous les compteurs courants
White urea caps; caps packaged separately.
  • Provide low background counts and excellent light transmission
  • Resist leaking and swelling caused by solvent degradation
  • Caps fit GPI 22-400 thread, and are suitable for marking
Informations sur la commande
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Vials with caps attached are shrink-wrapped in five trays of 100 per case. When caps are separate, vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 each. Also available in bulk pack with vials and caps in polybags of 1000 each.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Feuille de métal / liège
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur White
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau HDPE
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Provide low background counts and excellent light transmission, fit all common counters
Hauteur (impériale) 2,4 in
Type d’emballage Bulk
Volume (impérial) 0.67 oz.
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Urée
Type de bouchon Screw Cap
Hauteur (métrique) 61 mm
Quantité 100 Cases (Vial), 100 Pk. (Cap)
Type Flacon à scintillation
Taille du bouchon 22-400
Marking Spot Oui