Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en PEHD 20 ml avec bouchon en PP
S’adapte à tous les compteurs courants
Marque:  Fisherbrand™ FS58501-20
383.26 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12361599
  • 528.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 13-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
S’adapte à tous les compteurs courants
Bouchons en polypropylène blancs.
  • Fournissent des comptages à faible fond et une excellente transmission de la lumière
  • Résistent aux fuites et aux gonflements causés par la dégradation des solvants
  • Les bouchons s’adaptent au filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage
Informations sur la commande
D.E. x de haut (avec bouchon) : 1,125 x 2,375 po (28 x 61 mm). Les flacons avec bouchons fixés sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte. Lorsque les bouchons sont séparés, les flacons sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte et les bouchons sont conditionnés dans cinq sachets en PE de 100 chacun. Également disponibles conditionnés en vrac avec des flacons et des bouchons dans des sachets en PE de 1000 chacun.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Film métallique/pulpe
Blanc
HDPE
Fournit des comptages à faible bruit de fond et une excellente transmission de la lumière, s’adapte à tous les compteurs courants
En vrac
20 ml
Bouchon à vis
Flacon à scintillation
Oui
1,1 in
28 mm
20 ml
2,4 in
0,67 oz.
Polypropylène
61 mm
GPI 22-400