Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en verre borosilicaté de 20 ml avec bouchons en urée blancs
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille/liège
Plastique
Type de bouchon:
Bouchon à vis fixé
Bouchon à vis séparé
Unit Size:
500 pièces
Description
S’adapte à tous les compteurs courants
- Le verre sans potassium fournit constamment des comptages d’activité faibles et une excellente transmission de la lumière
- Les bouchons s’adaptent à la finition de filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage
Order Info
D.E. x de haut (avec bouchon) : 1,125 x 2,375 po (28 x 61 mm). Les flacons avec bouchons fixés sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte. Lorsque les bouchons sont séparés, les flacons sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte et les bouchons sont conditionnés dans cinq sachets en PE de 100 bouchons chacun.
Specifications
Specifications
| Matériau (doublure) | Feuille/liège |
| Diamètre (impériale) externe | 1,12 in |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Hauteur (impériale) | 2,37 in |
| Type d’emballage | Plateau conditionné sous film plastique thermorétracté |
| Volume (impérial) | 0.67 oz |
| Volume (métrique) total | 20 ml |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction