Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation en verre borosilicaté avec bouchons en polypropylène blancs
Code produit. 12393317 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis fixé
Bouchon à vis séparé
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12393317
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons à usage général avec tous les compteurs courants. Les flacons à scintillation en verre borosilicaté 20 ml Fisherbrand™ avec bouchons en PP blancs sont fabriqués en verre exempt de potassium, permettant des comptages d’échantillons de faible activité et une excellente transmission de la lumière.
  • Les bouchons s’adaptent à la finition de filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage
Informations sur la commande
D.E. x H (avec bouchon) : 28 x 61 mm (1,125 x 2,375 po). Les flacons avec bouchons fixés sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte. Lorsque les bouchons sont séparés, les flacons sont conditionnés sous film plastique thermorétracté dans cinq plateaux de 100 par boîte et les bouchons sont conditionnés dans cinq sachets en PE de 100 bouchons chacun.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Feuille de métal à renfort de pâte
Diamètre (impériale) externe 1,12 in
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 20 mL
Hauteur (impériale) 2,37 in
Type d’emballage Plateau conditionné sous film plastique thermorétracté
Volume (impérial) 0,67 oz.
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis séparé
Hauteur (métrique) 61 mm
Type Flacon à scintillation
Taille du bouchon GPI 22-400
Marking Spot Oui