Learn More
Fisherbrand™ Flacons à scintillation de 20 ml en verre borosilicaté : bouchons en polyéthylène blancs
S’adapte à tous les compteurs courants
Marque: Fisherbrand™ FS74511-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
S’adapte à tous les compteurs courants
- Le verre sans potassium fournit constamment des comptages d’activité faibles et une excellente transmission de la lumière
- Les bouchons s’adaptent à la finition de filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage
Informations sur la commande
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Caps are separate; vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 caps each.
Spécification
Linerless | |
Blanc | |
Verre borosilicaté | |
2,37 in | |
0.67 oz. | |
Polyéthylène | |
61 mm | |
Flacon à scintillation | |
Oui |
1.12 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
Plateaux sous film thermorétracté | |
20 mL | |
Screw Cap, Separate, No Liner | |
100 Cases (Vial), 100 Pk. (Cap) | |
22-400 |