Learn More
Fisherbrand™ Plaques en PS à 1536 puits
Conçues pour le criblage à haut débit afin de permettre aux utilisateurs finaux de sélectionner quatre fois plus d’échantillons sur une seule plaque
Marque: Fisherbrand™ 264762
Description
Optimisé pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation des liquides
- Polystyrène hautement spécifié
- Disponible en noir, blanc ou transparent.
- Faible hauteur de plaque optimisée pour un empilage plus efficace
- Plage de volume utile : 1–10lμl/puits
- Non traitée
- Non stérile
Informations sur la commande
Couvercles vendus séparément
Spécification
Étalon | |
32 x 48 | |
Plaques multipuits pour culture cellulaire 1536 puits | |
1536 | |
Non stérile | |
Plat |
Sans couvercle | |
Blanc | |
PS | |
1 à 101 μl/puits | |
Non traité | |
Pour les dosages à faible volume tels que les méthodes colorimétriques et enzymatiques, le clonage, la réplication et les matrices, ainsi que le stockage |