Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à joint de terre 10/30
Contient un liquide organique rouge sur fond blanc en verre.
104.00€ - 106.00€
Spécification
Comprend | Raccord à la masse 10/30 avec échelle Celsius |
---|---|
Matériau | Verre |
Remplissage du thermomètre | Liquide organique rouge |
Température min. (métrique) | −10°C |
Subdivision | 1° |
Code produit | Marque | Précision | Plage de températures (métrique) | Immersion Length | Longueur (métrique) globale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Plage de températures (métrique) | Immersion Length | Longueur (métrique) globale | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16689455
|
Fisherbrand™
13201927 |
1°C | -10°C à +150°C | 25 mm | 270 mm |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16699455
|
Fisherbrand™
13201928 |
1, 1,5 au-dessus de 150°C | -10°C à +250°C | 25 mm | 305 mm |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Raccord à la masse 10/30 avec échelle Celsius
- Calibrés pour des profondeurs d’immersion spécifiques
- Sérialisés et conditionnés individuellement
Spécification
Raccord à la masse 10/30 avec échelle Celsius | |
Liquide organique rouge | |
1° |
Verre | |
−10°C |