Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
Utilisations prévues de stockage cryogénique avec azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température.
Marque: Fisherbrand™ 11010218
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les étiquettes peuvent être imprimées et ne déteignent pas. Elles sont parfaites pour distinguer les différents échantillons.Spécification
Rouge | |
Non stérile | |
0,5 in |
Feuille d’étiquettes à points | |
192 | |
12,7 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter > Feuilles ; rouge
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu