Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent
Assorties
Beige
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Lavande
Or
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Format:
Roll
Sheet
Conditionnement:
1 pièce
20 feuilles
25 feuilles
Description
Les étiquettes peuvent être imprimées et ne déteignent pas. Elles sont parfaites pour distinguer les différents échantillons.
Spécification
Spécification
| Couleur | Assorties |
| Format | Sheet |
| Type de produit | Feuille d’étiquettes à points |
| Stérilité | Non stérile |
| Étiquettes par feuille | 192 |
| Diamètre (impériale) | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) | 12,7 mm |