Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
GREENER_CHOICE
Code produit. 17837231 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent
Assorties
Beige
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Lavande
Or
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Format:
Roll
Sheet
Conditionnement:
1 pièce
20 feuilles
25 feuilles
Code produit. 17837231
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisations prévues de stockage cryogénique avec azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température.
Les étiquettes peuvent être imprimées et ne déteignent pas. Elles sont parfaites pour distinguer les différents échantillons.
Spécification
Couleur Lavande
Format Roll
Type de produit Feuille d’étiquettes à points
Stérilité Non stérile
Comprend Rouleau de 1 000 points
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 12,7 mm