Learn More
Fisherbrand™ Tubes PCR de 0,2 ml
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Type de bouchon:
Bombé
Plat
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain |
| Couleur | Jaune |
| Volume (métrique) | 0.2 ml |
| Quantité | 1000/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Blocs de thermocycleur de 0,2 ml pour applications de PCR et de stockage d’échantillons |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bombé |
| Format | Tube |
| Type de produit | Tube PCR à paroi fine |