Learn More
Fisherbrand™ Tubes PCR de 0,2 ml
Avec bouchon à fermeture par pression intégral
Marque:  Fisherbrand™ 14230205
48.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11899221
  • 67.65€ / 1000 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Avec bouchon à fermeture par pression intégral
  • Adaptés aux blocs de thermocycleur de 0.2 ml
  • Volume maximal de 0.25 ml lorsqu’ils sont fermés
  • Conception à paroi fine
  • Produits en salle blanche
  • PP vierge
Spécification
Spécification
Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain
0.2 ml
Blocs de thermocyleur de 0.2 ml pour applications de PCR et de stockage d’échantillons
Bombé
Tube PCR à paroi fine
Naturel
1000/boîte
Polypropylène
Tube