Learn More
Fisherbrand™ Espaceurs pour système de gel double Owl™ P10DS
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,08 cm
0,15 cm
Hauteur (métrique):
0,08 cm
0,15 cm
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Pour une utilisation avec le système à double gel Owl P10DS
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système à double gel Owl™ P10DS |
| Type | Ensemble d’espaceurs |
| Dimensions du gel | 20 x 20 cm |
| Épaisseur (impériale) | 0,05 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,15 cm |
| Longueur (impériale) d’encombrement | 9,84 po |
| Longueur (impériale) du gel | 7,8 po |
| Longueur (métrique) d’encombrement | 25 cm |
| Longueur (métrique) globale | 20 cm |
| Largeur (impériale) d’encombrement | 5,11 po |
| Afficher plus |