Learn More
Fisherbrand™ Espaceurs pour système de gel double Owl™ P10DS
Code produit. 11943065 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,08 cm
0,15 cm
Hauteur (métrique):
0,08 cm
0,15 cm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11943065
Marque: Fisherbrand™ P2SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Espaceurs pour système de gel double Owl™ P10DS
  • Pour une utilisation avec le système à double gel Owl P10DS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système à double gel Owl™ P10DS
Type Ensemble d’espaceurs
Dimensions du gel 20 x 20 cm
Épaisseur (impériale) 0,03 in
Épaisseur (métrique) 0,08 cm
Longueur (impériale) d’encombrement 9,84 po
Longueur (impériale) du gel 7,8 in
Longueur (métrique) d’encombrement 25 cm
Longueur (métrique) globale 20 cm
Largeur (impériale) d’encombrement 5,11 po
Largeur (impériale) du gel 7,8 po
Largeur (métrique) 0,1 cm
Largeur (métrique) d’encombrement 13 cm
Largeur (métrique) du gel 20 cm
Hauteur (impériale) 0,03 po
Hauteur (impériale) d’encombrement 9,05 po
Hauteur (métrique) 0,08 cm
Hauteur (métrique) d’encombrement 23 cm