Learn More
Fisherbrand™ Système d’électrophorèse verticale FB-VE10-1 : Peignes
Click to view available options
Épaisseur (métrique) des dents:
0,05cm
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
Nombre de dents:
6
8
10
12
15
20
Conditionnement:
1 pièce
Description
Peigne pour Minute-cuve™
• Pour Minute-cuve™ 10 x 10cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
• Pour Minute-cuve™ 10 x 10cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse de la série Owl™ P8 |
| Type | Peigne |
| Dimensions du gel | 10 x 10 cm |
| Nombre de dents | 15 |
| Épaisseur (métrique) des dents | 0,05 cm |
| Volume (métrique) des puits | 23 μl |
| Longueur (impériale) d’encombrement | 5,9 in |
| Longueur (impériale) du gel | 3,9 in |
| Longueur (métrique) d’encombrement | 15 cm |
| Longueur (métrique) globale | 10 cm |
| Afficher plus |