Learn More
Fisherbrand™ Système d’électrophorèse verticale FB-VE10-1 : Peignes
Code produit. 11983015
Click to view available options
Épaisseur (métrique) des dents:
0,05cm
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
Nombre de dents:
6
8
10
12
15
20
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11983015
Marque: Fisherbrand™ MP6D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticales FB-VE 101
Peigne pour Minute-cuve™
• Pour Minute-cuve™ 10 x 10cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse série Owl™ P8
Type Peigne
Dimensions du gel 10 x 10 cm
Nombre de dents 6
Épaisseur (métrique) des dents 0,15 cm
Volume (métrique) des puits 266 μl
Longueur (impériale) d’encombrement 5,9 in
Longueur (impériale) du gel 3,9 in
Longueur (métrique) d’encombrement 15 cm
Longueur (métrique) globale 10 cm
Largeur (impériale) du gel 3,9 in
Largeur (impériale) des dents 0,43 po
Largeur (métrique) d’encombrement 13 cm
Largeur (métrique) du gel 10 cm
Largeur (métrique) des dents 1,1cm
Hauteur (impériale) d’encombrement 5,11 po
Hauteur (métrique) d’encombrement 13 cm