Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage de l’ADN : Espaceur pour modèle FB-SEQ-3545, espaceur
Code produit. p-4889707 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
0,04 cm
Épaisseur (métrique) des dents:
0,4 mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11937515
Marque: Fisherbrand™ S2SSA4
Espaceurs de systèmes de séquençage de l’ADN pour le modèle FB-SEQ-3545
Pour une utilisation avec le modèle FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes de coulage de gel de séquençage
Hauteur (impériale) d’encombrement 4,8 in
Hauteur (métrique) 0,04 cm
Hauteur (métrique) d’encombrement 12,2 cm
Longueur (métrique) 45 cm
Type de produit Ensemble d’espaceurs
Épaisseur (métrique) des dents 0,4 mm
Largeur (métrique) 1 cm
Largeur (métrique) d’encombrement 21 cm