Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour système d’électrophorèse verticale FB-VE16-1
Code produit. 11983045 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique) des puits:
51 μl
69 μl
96 μl
107 μl
129 μl
183 μl
201 μl
343 μl
Longueur (métrique) d’encombrement:
16 cm
20 cm
Nombre de dents:
10
15
20
24
Largeur (métrique) des dents:
0,29 cm
0,39 cm
0,61cm
0,61 cm
1,04cm
1,04 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11983045
Marque: Fisherbrand™ P120C
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Crée les puits dans des gels pour l’électrophorèse
Peigne pour Minute-cuve™
• Pour Minute-cuve™ 16 x 14cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P1-CST
Type Peigne
Dimensions du gel 16 x 14 cm
Nombre de dents 20
Épaisseur (métrique) des dents 0,08 cm
Volume (métrique) des puits 69 μl
Longueur (impériale) d’encombrement 7,87 in
Longueur (impériale) du gel 6,3 po
Longueur (métrique) d’encombrement 20 cm
Longueur (métrique) globale 16 cm
Largeur (impériale) du gel 5,5 in
Largeur (impériale) des dents 0,15 po
Largeur (métrique) d’encombrement 13 cm
Largeur (métrique) du gel 14 cm
Largeur (métrique) des dents 0,39 cm
Hauteur (impériale) d’encombrement 7,08 in
Hauteur (métrique) d’encombrement 18 cm