Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour système d’électrophorèse verticale FB-VE16-1
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique) des puits:
51 μl
69 μl
96 μl
107 μl
129 μl
183 μl
201 μl
343 μl
Longueur (métrique) d’encombrement:
16 cm
20 cm
Nombre de dents:
10
15
20
24
Largeur (métrique) des dents:
0,29 cm
0,39 cm
0,61cm
0,61 cm
1,04cm
1,04 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Peigne pour Minute-cuve™
• Pour Minute-cuve™ 16 x 14cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
• Pour Minute-cuve™ 16 x 14cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P1-CST |
| Type | Peigne |
| Dimensions du gel | 16 x 14 cm |
| Nombre de dents | 10 |
| Épaisseur (métrique) des dents | 0,08cm |
| Volume (métrique) des puits | 183 μl |
| Longueur (impériale) d’encombrement | 7,87 po |
| Longueur (impériale) du gel | 6,3 po |
| Longueur (métrique) d’encombrement | 20 cm |
| Longueur (métrique) globale | 16 cm |
| Afficher plus |