Learn More
Fisherbrand™ Peignes à 20 dents pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique) des puits:
97 μl
182 μl
Épaisseur (métrique) des dents:
0,08cm
0,15 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Peigne pour Minute-cuve™
• Pour Minute-cuve™ 20 x 20cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
• Pour Minute-cuve™ 20 x 20cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P2-CST |
| Type | Peigne |
| Dimensions du gel | 20 x 20 cm |
| Nombre de dents | 20 |
| Épaisseur (métrique) des dents | 0,15 cm |
| Volume (métrique) des puits | 182 μl |
| Longueur (impériale) d’encombrement | 9,84 po |
| Longueur (impériale) du gel | 7,8 po |
| Longueur (métrique) d’encombrement | 25 cm |
| Longueur (métrique) globale | 20 cm |
| Afficher plus |