Learn More
Fisherbrand™ Peignes à 20 dents pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Code produit. 11973055 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique) des puits:
97 μl
182 μl
Épaisseur (métrique) des dents:
0,08cm
0,15 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11973055
Marque: Fisherbrand™ P220C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Peignes à 20 dents pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Peigne pour Minute-cuve™
• Pour Minute-cuve™ 20 x 20cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P2-CST
Type Peigne
Dimensions du gel 20 x 20 cm
Nombre de dents 20
Épaisseur (métrique) des dents 0,08cm
Volume (métrique) des puits 97 μl
Longueur (impériale) d’encombrement 9,84 po
Longueur (impériale) du gel 7,8 po
Longueur (métrique) d’encombrement 25 cm
Longueur (métrique) globale 20 cm
Largeur (impériale) du gel 7,8 in
Largeur (impériale) des dents 0,21 in
Largeur (métrique) d’encombrement 13 cm
Largeur (métrique) du gel 20 cm
Largeur (métrique) des dents 0,55 cm
Hauteur (impériale) d’encombrement 9,05 po
Hauteur (métrique) d’encombrement 23 cm