Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de barrettes pour microplaques Wellwash™ et Wellwash™ Versa™ Flacons
Accessoires pour laveur Fisher Scientific et laveur à barrettes de microplaques Wellwash Versa
Marque: Thermo Scientific™ N10810
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Accessoires pour laveur Fisher Scientific et laveur à barrettes de microplaques Wellwash Versa
À utiliser avec le laveur à barrettes pour microplaques Fisher Scientific Wellwash et WellwashVersa
- Flacons de substitution de différentes tailles pour plus de commodité
- Les flacons de lavage et de déchets comprennent des capteurs de niveau de liquide.
- Flacons de lavage de 4 L et flacons de déchets de 9 L disponibles pour les applications d’automatisation
Analyses basées sur la technique ELISA
Spécification
Bouchon avec tubulure et capteurs de niveau de liquides | |
4 L | |
Flacon de récupération des déchets |
135,25 oz | |
Carré | |
Laveur de barrettes de microplaque Wellwash, Laveur de barrettes de microplaque Wellwash Versa |