Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de barrettes pour microplaques Wellwash™ et Wellwash™ Versa™ Flacons
Accessoires pour laveur Fisher Scientific et laveur à barrettes de microplaques Wellwash Versa
Marque: Thermo Scientific™ N10813
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Accessoires pour laveur Fisher Scientific et laveur à barrettes de microplaques Wellwash Versa
Accessoires pour Wellwash• Bouteille
• Bouteille rinçage ronde 4L
Spécification
Rond | |
Flacon de rinçage | |
Bouchon avec tubulure et capteurs de niveau de liquides |
4 L | |
135,25 oz | |
Laveur de barrettes de microplaque Wellwash Versa |