Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Harnais de récipient
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ 80862992
Code produit. 15786939
  • 11.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
  • Nécessite un dispositif de retenue d’insert (02-215-3910)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Harnais de récipient
Mini-mélangeur à vortex numérique et analogique
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Harnais de récipient > Harnais de récipient