Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Racks en mousse
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
65.45€ - 112.00€
Spécification
Matériau | Mousse |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Mini-mélangeur à vortex numérique et analogique |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15736949
|
Fisherbrand™
80862997 |
Portoir en mousse pour microtubes |
65.45€
Pack de 2 |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15746949
|
Fisherbrand™
80862998 |
Support de microplaques |
112.00€
Pack de 2 |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
- Mélange des plaques à 96 puits ou des blocs deepwell
- Nécessite un dispositif de retenue d’insert (02-215-391)
Spécification
Mousse | |
Mini-mélangeur à vortex numérique et analogique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Racks en mousse