Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Ensemble d’inserts en mousse
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimension du tube:
9 à 13 mm, 14 à 19 mm, 20 à 29 mm
de 20 à 25 mm
de 9 à 13 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Ensemble de divers inserts en mousse
- Comprend des inserts en mousse pour les éléments suivants : Support de tube 9 à 13 mm, support de tube 14 à 19 mm, 20 à 29 mm
Spécification
Spécification
| Dimension du tube | de 9 à 13 mm |
| Type de produit | Kit d’inserts en mousse |
| Matériau | Mousse |
| À utiliser avec (équipement) | Mini-mélangeur à vortex numérique et analogique |