Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Ensemble d’inserts en mousse
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
28.05€ - 56.60€
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15776939
|
Fisherbrand™
80862991 |
Kit d’inserts en mousse |
56.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15786949
|
Fisherbrand™
80863002 |
Insert en mousse vierge |
28.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Ensemble de divers inserts en mousse
- Comprend des inserts en mousse pour les éléments suivants : Support de tube 9 à 13 mm, support de tube 14 à 19 mm, 20 à 29 mm
Spécification
Mélangeur Vortex |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Ensemble d’inserts en mousse