Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour mélangeurs Vortex : Supports de tubes Ampoules
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ 80863005
Code produit. 15716959
  • 123.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
  • Mélange les flacons de stockage et les tubes à essai
Spécification
Spécification
15 à 17 mm de diamètre
Support d’ampoules
Mélangeur Vortex