Learn More
Fisherbrand™ Supports de récipients pour agitateur à vortex à usage intensif
Pour une utilisation avec les agitateurs à vortex à usage intensif.
Spécification
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Agitateur à vortex à usage intensif |
Comprend | Tapis de préhension |
Nbre de positions | 1 |
Requiert | Support universel |
Description
- Rubber holder secures 125 and 250mL Erlenmeyer flasks, or 500 and 1000mL Erlenmeyer flasks
- Requires Universal Holder
Spécification
Caoutchouc | |
Tapis de préhension | |
Support universel |
Agitateur à vortex à usage intensif | |
1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Supports de récipients pour agitateur à vortex à usage intensif