Learn More
Fisherbrand™ Pince pivotante universelle pour agitateurs verticaux
La pince pivotante universelle vous permet de régler l’agitateur sur n’importe quel angle pour une meilleure action d’agitation.
Marque:  Fisherbrand™ 37020-9048
Code produit. 15142997
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Fabriquée avec une tige en aluminium usiné de précision pour une résistance et une durabilité garanties
Équipée de trois boutons :
  • Bouton un : relève et abaisse l’agitateur
  • Bouton deux : verrouille l’agitateur sur la tige de support
  • Bouton trois : contrôle le réglage de la rotation
Spécification
Spécification
Supports d’agitation de 12 mm à 19 mm de diamètre