Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour réfrigérateur à signal radio Traceable™ sans fil
Surveillance sans fil des réfrigérateurs jusqu’à 100 pi, offrant une mémoire min / max et une alarme haute / basse
Marque: Fisherbrand™ 6425
Includes: Télécommande (disponible séparément, 15-081-114), batterie, support béquille pliable, support mural, Velcro™, boîtier en plastique ABS
Description
- Les données sont mises à jour toutes les 30 secondes
- Les mesures de température de jusqu’à trois capteurs de réfrigérateur à distance peuvent être envoyées à une unité principale via un signal radio : La fréquence de 433 MHz pénètre les réfrigérateurs et les parois
- Le flacon scellé de matériel généralement reconnu inoffensif (GRAS) est protégé des changements rapides de température lors de l’ouverture de la porte du réfrigérateur
- La mémoire min / max permet de surveiller les conditions sur des périodes courtes ou longues
- L’alarme retentit lorsque la température monte au-dessus ou tombe en dessous des points de consigne ; peut être réglée par incréments de 1°
- L’indicateur de l’unité principale indique une augmentation ou une baisse des tendances de température
Spécifications
- Plage : de -30,0° à +70,0°C (-22,0° à +158,0°F)
- Résolution : 0,1°
- Précision : ±1,0°°C
- Fonctions : sans fil, mémoire min / max, alarme, °F/°C
- Affichage : LCD à deux lignes, chiffres de 1 po (2,5 cm)
- Taille, L × l × H : unité principale, 4,5 × 4,25 × 0,75 po (11,4 × 10,8 × 1,9 cm) ; unité distante, 3,5 × 2,3 × 0,75 po (8,9 × 5,8 × 1,9 cm)
- Poids : unité principale, 6 oz. (170 g) ; unité distante, 3 oz. (85 g)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,75 in | |
Télécommande (disponible séparément, 15-081-114), batterie, support béquille pliable, support mural, Velcrotrade;, boîtier en plastique ABS | |
90 mm | |
3 oz. | |
2,3 in | |
3,5 in | |
Numérique LCD |
3,5 x 2,3 x 0,75 po (9 x 6 x 1,9cm) | |
1,9cm | |
3,5 in | |
0,1°C | |
85 g | |
Module de sonde à distance | |
±1°C | |
6 cm |