Learn More
Fisherbrand™ Chronomètres étanches / résistants aux chocs Traceable™
Code produit. p-204119 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Comprend:
Pile à l’oxyde d’argent 2 ans, boîtier en plastique ABS solide, cordon, instructions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11755833
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie de deux ans, boîtier en ABS solide, cordon, instructions
Choisissez entre un modèle étanche /anti-choc et un modèle étanche / résistant aux chocs
Choisissez entre un modèle étanche / anti-choc et un modèle étanche / résistant aux chocs. Les chronomètres étanches / résistants aux chocs Fisher Scientific™ Traceable™ affichent l’heure du jour à la seconde près, AM/PM, la date et le jour de la semaine et sont parfaits pour une utilisation en laboratoire ou en usine.
Les deux unités chronomètrent 24 heures. Avec action unique, temporisation, temps fractionné cumulé et chronométrage continu. La résolution est de 0,01 seconde pour les 30 premières minutes ; les unités continuent ensuite à chronométrer jusqu’à 23 heures, 59 minutes, 59 secondes par incréments de 1 seconde.
  • Alarme de l’heure du jour
  • Les chiffres font 0,375 po de haut
  • Joint torique scellé avec boîtier en plastique ABS durable
  • L’unité 06-662-56 étanche à trois atmosphères
  • La précision est de 0,01 %
  • Dimensions : 2,12 × 2,75 × 0,5 po (L x l x H) (5,4 × 6 × 1,3 cm)
  • Poids net : 1 oz (28 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Étanche, résistant aux chocs
Plage de durée 24 h
Alarms Heure
Précision 0,0001
Résolution 0,01 s
Affichage LCD
Description Étanche jusqu’à trois atmosphères
Matériau ABS Plastic Case
Type de batterie 2 Year Silver Oxide
Dimensions (L x l x H) 2,12 x 2,37 x 0,5 po (5,4 x 6 x 1,3 cm)
Longueur (impériale) 2,12 in
Longueur (métrique) 5,4 cm
Largeur (impériale) 2,37 in
Largeur (métrique) 6 cm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (impériale) de l’écran 0,375 in
Hauteur (métrique) 1,3 cm
Hauteur (métrique) de l’écran 0,95 cm
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 0,028 kg
Comprend Pile à l’oxyde d’argent 2 ans, boîtier en plastique ABS solide, cordon, instructions
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en usine
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST