Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour aliments Traceable™ étanche avec supports, Thermomètre pour aliments
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Le support unique permet de positionner la sonde de perçage à n’importe quelle hauteur tout en étant fixé aux béchers, aux cylindres ou aux cuves. À la pression d’une touche, le thermomètre pour aliments Fisher Scientific™ Traceable™ étanche affiche les températures min et max sur n’importe quelle période.
- Plage de températures : -50 à +300°C (-58 à +572°F).
- La résolution est de 0,1° de -20 à +200° (1° dans le cas contraire)
- La précision est de ±1,5°C ou ±0,4°C aux points testés pour le modèle Ultra™
- Taille : longueur de la tige, 3,5 po ; diamètre de la tige, 0,14 po ; longueur totale, 7,25 po
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | NIST |
| Diamètre (impériale) de la sonde | 0,14 in |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires alimentaires, transformation des aliments, préparation de denrées alimentaires et brassage |
| Comprend | Sonde en acier inoxydable, support de sonde, porte-clés et cordon |
| Longueur (impériale) de sonde | 3,5 in |
| Longueur (métrique) | 184 mm |
| Longueur (métrique) de sonde | 8,8cm |
| Matériau | Plastique ABS |
| Résolution | 0,1°C |
| Poids (impériale) | 1 oz |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.