Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre / minuteur à répétition Traceable™
Idéal pour une analyse qui doit être notée à intervalles réguliers
64.33€
Spécification
Type de produit | Chronomètre numérique / minuteur |
---|---|
Plage de durée | 10 h |
Alarms | Audible |
Précision | 1e-05 |
Résolution | 0,01 s |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11739825
|
Fisherbrand™
|
Chronomètre / minuteur à répétition, cordon ; pile à l’oxyde d’argent de deux ans |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Idéal pour une analyse qui doit être notée à intervalles réguliers. Le chronomètre / minuteur à répétition Fisher Scientific™ Traceable™ offre des fonctions de chronomètre à action unique, de temporisation, de temps fractionné cumulé, d’intervalle cumulé de huit mémoires et de chronométrage continu.
Réglez le temps de compte à rebours de 10 heures à 1/10 de seconde. Lorsque la valeur zéro est atteinte, le minuteur sonne et répète le compte à rebours à partir de l’heure programmée. Le cycle de répétition se poursuit automatiquement jusqu’à l’arrêt. La zone de comptage de l’écran indique le nombre de fois que le cycle a été répété. L’écran LCD affiche continuellement le temps restant à zéro.
- Le chronomètre universel offre des fonctions de répétition de chronométrage à rebours avec alarme
- Boîtier anti-choc en plastique ABS
- La plage de chronométrage est comprise entre 10 heures et 1/10 de seconde
- Résolution : 0,01 seconde
- Précision : 0,001%
- Taille : 6 x 6 x 1,3 cm (2,375 x 2,375 x 0,5 po)
- Poids : 1,75 oz.
Informations sur la commande
Pile de rechange : Les numéros Nº 02-440-1A
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Chronomètre numérique / minuteur | |
Audible | |
0,01 s | |
1,75 oz. | |
Analyse devant être notée à intervalles réguliers |
10 h | |
1e-05 | |
LCD | |
0,049 kg | |
ISO 17025, A2LA, NIST |