Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable™ Sentry™ avec flacon
Triple affichage indiquant simultanément les températures minimale, maximale et réelle
45.01€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 2,62 x 2,62 x 0,75 in. (6,5 x 6,4 x 1,9cm) |
Hauteur (impériale) | 0,75 in |
Hauteur (métrique) | 1,9cm |
Comprend | Pile (assurant un fonctionnement continu pendant un an), sonde pour flacon pour réfrigérateur / congélateur, support béquille pliable, crochet mural, aimant et ruban de montage Velcrotrade; |
Code produit | Marque | Type de produit | Plage de températures (métrique) | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Plage de températures (métrique) | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15234006
|
Fisherbrand™
4322 |
Thermomètre Sentry avec échelle Farenheit | s/o | -58°F à +158°F | N/A | ||||
Description
Triple affichage indiquant simultanément les températures minimale, maximale et réelle. Le thermomètre Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry avec flacon permet de surveiller la température de toute expérience lorsque vous n’êtes pas présent : pendant la nuit, les week-ends et même pendant le déjeuner.
Vous permet de voir instantanément si le congélateur, le bain-marie ou l’incubateur affichent une température conforme aux recommandations.
- Le fonctionnement simple à un bouton réinitialise les mémoires haute / basse
- Un support de montage de fil de sonde permet un positionnement facile du capteur
- Le boîtier en plastique ABS est doté d’un support à ouverture rabattable, d’un crochet suspendu mural, d’un aimant et d’un ruban de montage Velcro™
- L’écran affiche un message de batterie faible
- Résolution, 1° ; précision, ±1°C
- Dimensions : 2,62 × 2,5 × 0,75in. (6,5 × 6,4 × 1,9cm)
- Poids : 1,87 oz.
Microcâble pour espaces étanches
- Le capteur et le câble de 10 pi (3 m) peuvent être placés sous l’eau, dans un réfrigérateur ou dans un congélateur
- Le petit diamètre du câble (0,06 po) permet de fermer les portes du réfrigérateur sans effet
- Le débranchement du câble active un capteur à l’intérieur de l’appareil pour contrôler la température ambiante de la pièce
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,75 in | |
Pile (assurant un fonctionnement continu pendant un an), sonde pour flacon pour réfrigérateur / congélateur, support béquille pliable, crochet mural, aimant et ruban de montage Velcrotrade; | |
2,5 in | |
304,8cm | |
Plastique ABS | |
1,87 oz. | |
2,62 in | |
158°F | |
-58°F | |
Congélateur, incubateur, bain-marie | |
6,4 cm |
2,62 x 2,62 x 0,75 in. (6,5 x 6,4 x 1,9cm) | |
1,9cm | |
120 in | |
65 mm | |
6,3cm | |
1°C | |
53 g | |
2,62 in | |
70°C | |
-50°C | |
±1°C |