Learn More
Matériau de référence certifié (CRM) pour références de tampon de pH Traceable™
Formulation IUPAC.
Marque:  Fisherbrand 98769-36
23.86 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11794256
Description
Description
Formulation IUPAC.
  • Compatible avec tous les types d’instruments et d’électrodes
  • Précision ±0,010 pH à 25 °C
Spécification
Spécification
Étalons de tampon pH
10.012
Solution tampon
6 flacons de 100 ml
Produits certifiés
Instruments et électrodes
6 x 100 ml
Précision à 25°C de ±0010 pH
Traçabilité NIST