Learn More
Étalons de tampon de pH Traceable™, matériau de référence certifié (CRM), Fisherbrand™
Code produit. 11784256 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Quantité:
16 oz (473 ml)
6 x 100 ml
6 x 100 ml
Conditionnement:
6 flacons de 100 ml
Flacon
pH:
10,012
4,005
7,0
7,00
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 11784256
Formulation IUPAC.
  • Compatible avec tous les types d’instruments et d’électrodes
  • Précision ±0,010 pH à 25 °C
Spécification
Nom chimique ou matériau Étalons de tampon pH
À utiliser avec (application) Calibration
À utiliser avec (équipement) Instruments et électrodes
pH 7,00
Forme physique Liquid
Quantité 6 x 100 ml
Type de solution Solution tampon
Notes de qualité de la pureté Précision à 25°C de ±0010 pH
Conditionnement 6 flacons de 100 ml
Traçabilité au NIST Traçabilité NIST
Qualité Produits certifiés