Learn More
Fisherbrand™ Vacuomètres / manomètres Traceable™
Les unités portables mesurent et affichent les différences de pression / vide en 11 unités différentes (psi, mbar, etc.)
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: VA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Includes: Le modèle non imprimable inclut : tubulure, pile de 9 V, étui de transport en ABS et port RS-232 ; Le modèle imprimable inclut : tuyau / tubulure, piles AA, étui de transport en ABS, sortie ordinateur, câble d’ordinateur de 79 po avec logiciel sur CD et rouleau de papier.
Description
Les unités portables mesurent et affichent les pressions / vides différentiels en 11 unités différentes (psi, mbar, etc.)
- L’unité portative mesure et affiche la pression différentielle / le vide en : psi, mbar, bar, cm/H2O, po/H2O, pi/H2O, mm/Hg, po/Hg, kg/cm2, oz/po2 et kPa
- Temps de réponse : 0,5 sec
- Précision : ± 0,3 % de la pleine échelle entre 0 et 50°C
- Les mesures sont affichées sur l’écran rétroéclairé avec des chiffres de 0,625 po (1,6 cm) de haut, visibles à 6 pi. Inclut le bouton “DATA HOLD” pour geler l’affichage et obtenir les mesures
- La touche de rappel indique les mesures les plus élevées et les plus basses
- La fonction différentielle calcule la différence entre deux mesures
- La remise à zéro s’effectue à l’aide d’un simple bouton
- Affiche l’heure jusqu’à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes, ce qui permet à l’utilisateur d’enregistrer la pression maximale ou minimale lorsqu’elle est atteinte
Modèle avec impression
- Capture et enregistre jusqu’à 99 mesures par simple pression sur un bouton
- L’enregistrement de données permet de capturer et de stocker jusqu’à 12 000 mesures à des intervalles compris entre 1 seconde et 2 heures ; impression du numéro d’échantillon, de la mesure actuelle, de la date et de l’heure
- Les mémoires manuelles et les mémoires d’enregistreurs de données sont imprimées sans qu’il y ait besoin d’un ordinateur
- La sortie pour ordinateur permet de diffuser les mémoires manuelles, les mémoires d’enregistreurs de données et la capture programmable en cours vers un ordinateur PC
Informations sur la commande
Dimensions : 7,125 x 2,75 x 1,125 po (18,1 x 7,0 x 2,9 cm) (L x l x H). Accepte une tubulure de 0,062 à 0,187 po de dia. int. Modèle non imprimable : 5 oz ; Modèle imprimable : 12 oz
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
7,12 in | |
32°F à 122°F | |
8 x 2,75 x 1,75 in (20,32 x 7 x 4,45 cm) | |
2,9 cm | |
1,12 in | |
Tuyau / tubulure, piles AA, étui de transport en plastique ABS, sortie pour ordinateur, rouleau de papier | |
99 h 59 min 59 s | |
0°C à 50°C | |
−100 à 100 psi | |
0,5 sec | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
±0,3% | |
Modèle avec impression | |
Les unités portables mesurent et affichent les différences de pression / vide en 11 unités différentes (psi, mbar, etc.) | |
LCD | |
Plastique ABS | |
2,75 in | |
0,34 kg | |
12 oz | |
7 cm | |
18,1 cm |