Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre à gros chiffres Traceable™
Les grands chiffres (1/2 po de hauteur) sont faciles à lire.
57.39€
Spécification
Type de produit Chronomètre numérique
Plage de durée 24 heures
Alarms Heure
Précision 1e-05
Résolution 0,01 s
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
11799815
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
90010-47
Chronomètre, cordon, Velcro™ pour montage et clip pratique, pile
57.39€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Les grands chiffres (1/2 po de hauteur) sont faciles à lire. Le chronomètre à gros chiffres Fisher Scientific™ Traceable™ est étanche, scellé par joint torique et possède un boîtier en ABS résistant aux chocs et des côtés en caoutchouc antidérapants. L’unité affiche l’heure en heures, minutes et secondes, le système horaire 12 heures, la date et le jour de la semaine sous forme de chronographe.
  • Idéal pour une utilisation en usine et en laboratoire
  • Alarme heure locale
  • Format 24 heures
  • Fonctions disponibles : chronométrage simple, temps mort, cumul intermédiaire et chronométrage continu
  • La plage du minuteur est de 23 heures, 59 minutes, 59 secondes.
  • La résolution est de 1/100 seconde pendant les 30 premières minutes et de 1 seconde par la suite.
  • La précision est de 0.001 %.
  • Dimensions : 7.6 x 6.4 x 2.2 cm (3 x 2.5 x .875 po)
  • Poids : 2.5 oz.
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Spécification
Chronomètre numérique
Heure
0,01 s
Plastique ABS
3 in
2,5 in
0,8 in
2,5 oz.
Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en usine
24 heures
1e-05
Digital
3 x 2,5 x 0,8 po (7,62 x 6,35 x 2 cm)
7,62 cm
6,35 cm
2 cm
0,07 kg
ISO 17025, A2LA, NIST
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Chronomètre à gros chiffres Traceable™