Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de haute précision Traceable™
Fournit les mesures exactes requises pour les exigences critiques, les contrôles de qualité et les mesures de routine
171.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Diamètre (impériale) de la sonde | 0,12 in |
Diamètre (métrique) de la sonde | 3.05 mm |
Dimensions (L x l x H) | 9 x 2,75 x 4,25 po (22,86 x 6,98 x 10,79cm) |
À utiliser avec (application) | Mesure des températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les denrées alimentaires, les eaux usées |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11731445
|
Fisherbrand™
93676-51 |
Sonde en acier inox, certificat Traceable et deux piles AA |
171.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Fournit les mesures exactes requises pour les exigences critiques, les contrôles de qualité et les mesures de routine. Le thermomètre de haute précision Fisher Scientific Traceable™ enregistre l’heure et la date pour les mesures minimum / maximum et les alarmes minimales / maximales.
- Disponible avec une sonde ou deux sondes
- Surveille simultanément l’entrée et la sortie
- Alarmes visuelles et sonores, minimales et maximales, réglables
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
3.05 mm | |
Mesure des températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les denrées alimentaires, les eaux usées | |
10,79cm | |
6,25 in | |
152,4cm | |
0,01°C | |
141,7g | |
Thermomètre Traceable | |
158°F | |
-58°F | |
-58°F à +158°F | |
AA | |
LED |
0,12 in | |
9 x 2,75 x 4,25 po (22,86 x 6,98 x 10,79cm) | |
4,25 in | |
60 po | |
226mm | |
15,24cm | |
5 oz | |
2,75 in | |
9 po | |
70°C | |
-50°C | |
-50°C à +70°C | |
±0,3°C | |
6,98 cm |