Learn More
Fisherbrand™ Minuteurs portatifs Traceable™ avec rappel de mémoire
Pour les applications générales de mesure du temps.
22.20€ - 27.07€
Spécification
Type de produit Minuteur portatif
Précision 0,01 %
Résolution 1 s
Affichage LCD
Type de batterie Oxyde d’argent
Consulter d'autres spécifications
Alert:
LEN(W19)
Produits 2
Code produit Marque Plage de durée Poids (impériale) Poids (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Plage de durée Poids (impériale) Poids (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11802552
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
5043
24 h à 1 s <1 oz < 28.34 g
N/A
11745873
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
5042
99 min 59 s 200 ml (1.2 oz) 34.01 g
N/A
Description
Description
Les minuteurs portatifs Fisher Scientific™ Traceable™ dotés d’un clip porte-clés sont adaptés aux applications de minuterie générales. Un canal, compte à rebours / comptage progressif ; une ligne d’affichage.
  • Boîtier en plastique ABS robuste
  • Traçables conformément aux normes établies par le NIST™
  • Précision : 0.01 %
  • Résolution : 1 s
  • Rappel de mémoire
  • La face arrière du modèle 06-662-26 est aimantée avec des bandes Velcro™ pour fixation
N° de catalogue : 06-662-52
  • Les données mémorisées sont conservées tant que vous ne les reprogrammez pas.
  • Minuteur à relecture instantanée pour les tests répétitifs
  • Livrés avec un cordon de 36 po
Certifications
Un certificat de traçabilité de l’instrument est délivré conformément aux normes établies par le NIST™. Étalonnage réalisé par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2lA™
Spécification
Spécification
Minuteur portatif
1 s
Oxyde d’argent
0.93 cm
0,01 %
LCD
0,37 in
NIST