Learn More
Fisherbrand™ Minuteries portatives Traceable™ avec attaches pour porte-clés
Code produit. 11769805 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
100 h à 1 sec.
19 heures 59 min
20 heures à 1 min.
Précision:
0.01 %
5e-005
Alarms:
1 min.
20 s
Dimensions (L x l x H):
0,25 x 1 x 1,75 po (0,63 x 2,54 x 0,63 cm)
0,25 x 1 x 1,75 po
3.81 x 5.08 x 0.83 cm (1.5 x 2 x 0.75 in)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11769805
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les applications générales de mesure du temps.
Les minuteurs portatifs Fisher Scientific™ Traceable™ dotés d’un clip porte-clés sont adaptés aux applications de minuterie générales. Un canal, compte à rebours / comptage progressif ; une ligne d’affichage.
  • Boîtier en plastique ABS robuste
  • Traçables conformément aux normes établies par le NIST™
  • Précision : 0.01 %
  • Mode de mesure des temps morts (n° de catalogue 06-662, 06-662-25 et -11)
  • Le modèle portant le n° de catalogue 06-662-11 permet de choisir entre une horloge au format 12 h (AM / PM) ou 24 h.
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrated by an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™.
Spécification
Type de produit Minuteur portatif
Plage de durée 20 heures à 1 min.
Alarms 1 min.
Précision 0.01 %
Résolution 1 min.
Affichage LCD
Type de batterie Oxyde d’argent
Dimensions (L x l x H) 3.81 x 5.08 x 0.83 cm (1.5 x 2 x 0.75 in)
Longueur (impériale) 1.5 in.
Longueur (métrique) 3.81 cm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 5.08 cm
Hauteur (impériale) 0.75 in
Hauteur (impériale) de l’écran 0.33 in.
Hauteur (métrique) 0.83 cm
Hauteur (métrique) de l’écran 0.83 cm
Poids (impériale) 0.75 oz.
Poids (métrique) 21.26 g
Comprend Pile, boîtier en plastique ABS
À utiliser avec (application) Pour des applications de minuterie à usage général