Learn More
Includes: Certificat Traceable, thermomètre, sonde en acier inox, support à ressort en acier inox, collet et piles
Description
Le thermomètre étanche à sonde extra-extra longue Traceable™ Fisher Scientific™ est doté d’une sonde extra-longue de 20 po (dia. de 0,2 po) créée pour les récipients profonds. Idéal pour les grands béchers / flacons, cuves, seaux et fûts.
- Étanche jusqu’à 10 pi de profondeur
- L’écran LCD 1,7 po Jumbo peut être lu à une distance de 70 pi
- Mesures précises avec pénétration de la pointe de seulement 2,5 cm
- Poignée de sonde étanche, résistante aux produits chimiques, longue de 2,5 po
- Support à ressort en acier inox pour faciliter la mise en place de la sonde n’importe où
- Collet de sonde fourni pour définir la profondeur de la sonde dans le support de sonde
- Boîtier en plastique ABS étanche, résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Le support mural permet une visualisation instantanée. Utilisation en intérieure / extérieure
Spécifications
- Plage : 10° à 110°C (14° à 230°F)
- Résolution : 0,1°
- Précision : ±1°C
Applications
Denrées alimentaires, produits pharmaceutiques, usines industrielles
Certifications
Étalonnage multi-points sur un certificat Traceable numéroté individuellement qui garantit la précision de notre laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750,01) agréé par A2LA.
Spécification
Étalonnage multi-points sur un certificat Traceable numéroté individuellement qui garantit la précision de notre laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750,01) agréé par A2LA. | |
0,5cm | |
Denrées alimentaires, produits pharmaceutiques, usines industrielles | |
10 pieds | |
50,8 cm | |
50,8cm | |
Acier inoxydable | |
7 oz | |
230°F | |
14°F | |
14° à 230°F | |
Oui | |
Numérique LCD |
0,2 in | |
4,75 x 3,34 x 1,25 in | |
Certificat Traceable, thermomètre, sonde en acier inox, support à ressort en acier inox, collet et piles | |
20 po | |
3 m | |
Plastique ABS | |
0,1° | |
Thermomètre | |
110°C | |
10°C | |
10° à 110°C | |
±1°C | |
17 cm |