Learn More
Includes: Fourni avec sonde, câble de 40 po (101,6 cm) et pile alcaline 9 V.
Description
Mesure la conductivité et la température ; comprend un certificat de traçabilité NIST™.
Grand écran LCD
- L’écran LCD est de 1,375 po de haut : affiche simultanément les mesures de conductivité et de température
- La sortie série RS-232-C se connecte à un ordinateur compatible IBM ou à un enregistreur de données
- Le système d’acquisition de données DAS-3™ (11-661-22) ou le système d’enregistrement de données DAS-4™ (06-661-72) en option peut capturer, afficher, sauvegarder et exporter des données vers une base de données existante
- 0,0 à 199,9 μmhos (résolution de 0,1 μmho), 0,001 à 1,999 mmhos (résolution de 0,001 mmho) et 0,01 à 19,99 mhmos (résolution de 0,01 mmho)
- La précision est de ± 2 % de la pleine échelle plus 1 chiffre
- Compensation automatique et manuelle de la température de 0°C à 60°C (32°F à 140°F) ; résolution de 0,1° et précision de ± 0,8°C
- Le certificat délivré avec chaque instrument de mesure indique la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology
- Étalonnage réalisé par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA
- Récupère les mesures les plus élevées, les plus basses et les moyennes en appuyant sur un bouton
- Le bouton HOLD fige l’affichage pour une lecture ultérieure
- Étalonnage facile : permet à l’utilisateur de régler le facteur K (constant) d’une sonde et de l’étalonner en fonction des normes de la solution
- L’unité mesure 1,25 × 3 × 7 po (l x L x H) (3,2 × 7,6 × 17,8 cm)
- Pèse 9,5 oz (269 g)
Informations sur la commande
Les accessoires incluent l’adaptateur Easy-Use™ 115 V (11-661-23), le système d’acquisition de données DAS-3 (11-661-22) et le système d’enregistrement de données DAS-4 (06-661-72) (tous vendus séparément).
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA et indiquant la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par NIST™.
Spécification
Instrument de mesure, sonde, câble de 40 po (101,6 cm), pile alcaline 9 V | |
Série RS232C | |
Conductivité, température, Temperature | |
0°C à 60°C | |
0,1°C | |
LCD | |
None | |
9,5 oz. | |
Conductivité | |
Conductimètre | |
1,25 in | |
3 po | |
7 in. | |
Alcaline |
± 2 % FS + 1 chiffre | |
Conductivité | |
0.0 to 199.9 Microohms | |
0 to 60°C | |
0,8°C | |
NIST | |
269 g | |
0,1° | |
Multiple | |
plusmn; 2 % | |
3,2cm | |
7.6 cm | |
17,8 cm | |
9 V |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
17Heures
15Minutes
17Secondes
57