Learn More
Fisherbrand™ THERMOMETRE TIMER -50/260°C
Ce thermomètre de routine économique contrôle la température en continu. Thermomètre numérique Fisher Scientific Traceable avec alarmes haute et basse pratiques ; surveille automatiquement les solutions. Par simple pression d’un bouton, il affiche les températures, passe de °F à °C ou règle les alarmes haute / basse.
Marque:  Fisherbrand™ 4045
Code produit. 11789725
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Support béquille pliable, sonde en acier inox, pile AAA et certificat Traceable
Description
Description
Pour une surveillance continue. Utilisez le thermomètre numérique Fisher Scientific™ Traceable™ avec sonde en acier inox pour aliments, sols, cuves, bains-marie, eaux usées et incubateurs. Alarmes haute et basse pratiques ; Surveille automatiquement les solutions. Par simple pression d’un bouton, il affiche les températures, passe de °F à °C ou règle les alarmes haute / basse.
  • Programmable par incréments de 1°, produisant un signal sonore lorsque la température dépasse les valeurs de consigne ou chute en dessous
  • Résolution de 0.1°, précision de ± 1°C
  • Le mode d’alarme peut être désactivé lorsqu’il n’est pas nécessaire.
  • Sonde dotée de clips pour un stockage pratique
  • Une seule pile permet un fonctionnement continu pendant un an.
  • Écran de 0.5 po permettant une lecture à une distance de 10 pi.
Informations sur la commande
Diamètre de la sonde x L : 0.14 x 7.25 po (3.6 x 184.2 mm); Longueur du câble : 3 pi (0.91 m); Poids : 3 oz (85 g)
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability for temperature only to standards provided by NIST™.
Spécification
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST
1,27 cm
4 x 2 x 4 po (10,2 x 5,08 x 10,2 cm)
4 in
Support béquille pliable, sonde en acier inox, pile AAA et certificat Traceable
7,25 in
91,44 cm
0,1°C
85,04 g
4 in
260°C
-50°C
-50° à +260°C
Numérique LCD
0,5 po
0,14 in
Denrées alimentaires, échantillons de sols, bains-marie, eaux usées et incubateurs
10.2 cm
36 po
10,2 cm
18,41 cm
3 oz.
2 in
500.8°F
-58°F
-58° à +500,8°F
±1°C
5,08 cm